Kolvar, rundad botten, med två halsar och slipade standardfattningar, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
241832604 241832707 241833609 241834408 241835404 241833703 241835601
SCOT241832604EA 765 SEK
SCOT241832604 SCOT241832707 SCOT241833609 SCOT241834408 SCOT241835404 SCOT241833703 SCOT241835601
Kolvar, rundad botten, med två halsar och slipade standardfattningar, DURAN®
Kolvar Kolv, rund
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One vertical centre neck and one parallel side neck. With matt white labelling area.
*non-DIN ISO size.
Certifikat: DIN 12394.