Fjädrar för aluminiumringar
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01102825 01102835 01102840 01102860
LENZ01102825EA 42 SEK
LENZ01102825 801-1731 LENZ01102840 LENZ01102860
Fjädrar för aluminiumringar
Springs
Stainless steel springs with two rings for the safe connection of conical ground joints in combination with alu rings with hooks.