p-Anisic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250
8.05971.1000
8.05971.9025
8.05971.0250EA
489
SEK
8.05971.0250
8.05971.1000
8.05971.9025
p-Anisic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
p-Anisic acid
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Kokpunkt: 275 Smältpunkt: 182…185 °C Densitet: ∼1.385 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002542 CAS nummer: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Merck Index: 13,00669 |