4-Nitrobensoesyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00646.0100 8.00646.9050
8.00646.0100EA 275 SEK
8.00646.0100 8.00646.9050
4-Nitrobensoesyra för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobensoesyra
Formel: C₇H₅NO₄
Kokpunkt: 359 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 121 °C
Densitet: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007352
CAS nummer: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 242 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (0.42 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Synonyms 4-Nitrobenzoic acid
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4COOH