N-Methylanthranilic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2-(Methylamino)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41325.0100
8.41325.0100EA 6830 SEK
8.41325.0100
N-Methylanthranilic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
N-Methylanthranilic acid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokpunkt: 80 °C (0,01 mmHg)
Smältpunkt: 172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002424
CAS nummer: 119-68-6
EINECS: 204-343-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.20 g/l (20 °C)
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 151.16 g/mol