Provtagare, Tubus
Leverantör: BÜRKLE
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 3050 SEK
223-1252 223-0083
Provtagare, Tubus
Provtagare Provtagare, fasta ämnen
Provtagare för fritt flytande bulkvaror upp till ca 10 mm diameter. Detta gör det möjligt att till exempel ta bort hasselnötter, blandningar av te, spannmål eller liknande föremål från stora säckar.
  • Även för grovkorniga bulkvaror
  • Tillverkad av rostfritt stål V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Speciell spetsgeometri
Motsvarar ISTA-standard för kornlängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker).