Bensoesyra, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00136.0100
1.00136.0250
1.00136.1000
1.00136.9025
1.00136.0100EA
877
SEK
1.00136.0100
1.00136.0250
1.00136.1000
1.00136.9025
Bensoesyra, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Bensoesyra
Formel:
C₇H₆O₂ MW: 122.12 g/mol Kokpunkt: 249 Smältpunkt: 121…123 °C Densitet: 1.316 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 121 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002398 CAS nummer: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 2.9 g/l (25 °C) |
Melting Point | 121 - 123 °C |
Molar Mass | 122.12 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Density | 1.321 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 - 3.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 570 °C |