Isopentyl benzoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14500.0005
8.14500.0250
8.14500.0005EA
260
SEK
8.14500.0005
8.14500.0250
Isopentyl benzoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Isopentyl benzoate
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ MW: 192.26 g/mol Densitet: 0.99 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00026515 CAS nummer: 94-46-2 EINECS: 202-334-4 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 192.25 g/mol |
Boiling Point | 260 °C |
Flash Point | 89 °C |
Refractive Index | 1.4949 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |