Benzonitril för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Cyanobenzene, Phenylcyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01800.0100
8.01800.0500
8.01800.1000
8.01800.0100EA
499
SEK
8.01800.0100
8.01800.0500
8.01800.1000
Benzonitril för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzonitril
Formel:
C₇H₅N Kokpunkt: 190,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –13 °C Densitet: 1 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 70 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001770 CAS nummer: 100-47-0 EINECS: 202-855-7 UN: 2224 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01098 |
Specifikation testresultat
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | -13 °C |
Molar Mass | 103.12 g/mol |
Boiling Point | 190 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 70 °C |
Refractive Index | 1.5289 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 7.2 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 550 °C (experimental) |