3,4-Dihydroxybenzaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 1390 SEK
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroxybenzaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Kokpunkt: 295 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 150…155 °C
Densitet: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003370
CAS nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol