3,4-Dihydroxybenzaldehyde 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
114850250
114851000
ACRO114850250EA
2200
SEK
ACRO114850250
ACRO114851000
3,4-Dihydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₃ Kokpunkt: 295 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 152…157 °C Densitet: 1,505 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003370 CAS nummer: 139-85-5 EINECS: 205-377-7 Merck Index: 12,08079 |