4-Hydroxibensaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
MQ200
8.04536.0100
8.04536.0250
8.04536.5000
8.04536.9025
8.04536.0100EA
1060
SEK
8.04536.0100
8.04536.0250
8.04536.5000
8.04536.9025
4-Hydroxibensaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxibensaldehyd
Formel:
C₇H₆O₂ MW: 122.12 g/mol Kokpunkt: 310 Smältpunkt: 116 Densitet: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 174 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006939 CAS nummer: 123-08-0 EINECS: 204-599-1 Merck Index: 13,04836 |
Specifikation testresultat
Solubility | 13.8 g/l (30.5 °C) |
Melting Point | 116 °C |
Molar Mass | 122.12 g/mol |
Boiling Point | (1013 hPa) (sublimed) |
Flash Point | 174 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 450 °C |
Hill Formula | C7H6O2 |
Chemical Formula | 4-(OH)C6H4CHO |