4-Hydroxibensaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
MQ200
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
8.04536.0100EA 1060 SEK
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
4-Hydroxibensaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxibensaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Kokpunkt: 310
Smältpunkt: 116
Densitet: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 174
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006939
CAS nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 13.8 g/l (30.5 °C)
Melting Point 116 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) (sublimed)
Flash Point 174 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C7H6O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4CHO