Salicylaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00640.0005
8.00640.0250
8.00640.1000
8.00640.9025
8.00640.0005EA
258
SEK
8.00640.0005
8.00640.0250
8.00640.1000
8.00640.9025
Salicylaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Formel:
C₇H₆O₂ MW: 122.12 g/mol Kokpunkt: 196 Smältpunkt: –7 °C Densitet: 1.17 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 79 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003317 CAS nummer: 90-02-8 EINECS: 201-961-0 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 13,08405 |
Specifikation testresultat
Solubility | 5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 224 - 255 °C |
Molar Mass | 167.12 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 188 °C |
pH | 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 620 °C |