Syringaldehyde
Leverantör: Molekula
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
49805673-25G 49805673
MOLE49805673-25GEA 0 SEK
MOLE49805673-25G MOLE49805673
Syringaldehyde
Syringaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
Kokpunkt: 322 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006943
CAS nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191