2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Leverantör: Thermo Scientific
SB00910EA SB00910EE
MAYBSB00910EAEA 0 SEK
MAYBSB00910EA MAYBSB00910EE
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Kokpunkt: 308 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003311
CAS nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4