VWR®, Termostatbad
Leverantör: VWR Collection
462-0219EA 50750 SEK
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR®, Termostatbad
Termostater Termostatbad, öppna system Bad med Inbyggda Termostater
Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with large, intuitive displays and multiple communication options including USB-A and B, RS232/485, Ethernet and external temperature probe. The reservoir drain can be accessed by removing the front panel. All models feature user-adjustable high temperature safety cut-off points as well as over-temperature protection. The DuraTop™ surface is cool to the touch even when operating at high temperatures.
  • Arbetstemperatur från RT +10 till +200° C med noggrannhet ±0,01 °C
  • Justerbar tryck/vakuumpump för extern cirkulation och möjlighet att kontrollera temperaturen
  • Swivel 180™ roterande kontrollenhet, LidDock™-system för att gömma undan locket och kemikalieresistent DuraTop™-yta
  • Schemaläggning av händelser (tid och datum), realtidsklocka och temperaturtrender för upp till 10 dagar med programmerbara modeller
  • Valbara startskärmar och hjälp på displayen
  • Automatisk och/eller användarjusterbar prestandaoptimering
Digitala modeller har en intuitiv 9,5 cm-display med pekskärm, enpunktskalibrering och menyer och meddelanden på 4 språk: franska, tyska, spanska och engelska.
Programmerbara modeller har en intuitiv 10,9 cm SmartTouch-display, kapacitet för fempunktskalibrering och menyer och meddelanden på 6 språk: franska, tyska, spanska, engelska, kinesiska och arabiska samt programmering av tid/temperatur (tio 100-stegsprogram).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Certifikat: Uppfyller DIN 12876, säkerhetsklass III
Pumpkapacitet, max:
16,7 L/min, 250 mbar, Vakuum: 12,2 L/min.
Leveransinformation: Levereras med reservoarlock, bypass-slang, hane-inlopps- och utloppsadaptrar för 47, 63 och 95 mm slangar, ¼" till M16-adaptrar ingår också. Besök www.vwr.com för detaljer om sonder och tillbehör. Observera att Den medföljande slangen kan endast användas upp till 120 °C. Om du arbetar vid högre arbetstemperaturer måste du anpassa bypass-slangen och kopplingarna till önskad arbetstemperatur - kontakta din Avantor-säljare.
Observera: *RT = omgivningstemperatur