VWR®, Trattar med kort skaft
Leverantör: VWR Collection
221-0175EA 430 SEK
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Trattar med kort skaft
Trattar Filtertrattar Filtertrattar
Borosilikat 3,3 glas.
  • Mycket bra kemikalieresistens
  • Hög temperaturmotstånd
  • Minimal termisk expansion med relativt högt motstånd mot temperaturförändringar
Släta inre väggar.
Certifikat: ISO 4798.