p-Anisaldehyd ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
4-Methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22314.0250
8.22314.1000
8.22314.0250EA
1080
SEK
8.22314.0250
8.22314.1000
p-Anisaldehyd ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ Kokpunkt: 247…249 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 0…2 °C Densitet: 1,12 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003385 CAS nummer: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 Merck Index: 13,00666 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Boiling Point | 247 - 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 116 °C |
Refractive Index | 1.57 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.4 - 5.3 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (25 °C) |
pH | 7 (2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |