p-Anisaldehyd ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 4-Methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22314.0250 8.22314.1000
8.22314.0250EA 1080 SEK
8.22314.0250 8.22314.1000
p-Anisaldehyd ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Kokpunkt: 247…249 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0…2 °C
Densitet: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003385
CAS nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 116 °C
Refractive Index 1.57 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 5.3 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C