4-Nitrobenzaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06766.0025
8.06766.0100
8.06766.0025EA
547
SEK
8.06766.0025
8.06766.0100
4-Nitrobenzaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅NO₃ Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 106 °C Densitet: 1,546 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007346 CAS nummer: 555-16-8 EINECS: 209-084-5 Merck Index: 12,06684 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2.34 g/l (25 °C) |
Melting Point | 101 - 104 °C |
Molar Mass | 151.12 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |