2-Nitrobenzaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22293.0025
8.22293.0100
8.22293.0001
8.22293.0025EA
962
SEK
8.22293.0025
8.22293.0100
8.22293.0001
2-Nitrobenzaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅NO₃ Kokpunkt: 285 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 41…43 °C Densitet: 1,35 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007132 CAS nummer: 552-89-6 EINECS: 209-025-3 Merck Index: 12,06684 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 41 - 43 °C |
Molar Mass | 151.12 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 156 °C (20 hPa) |
Ignition Point | 200 °C (Lit.) |