2-Nitrobenzaldehyd
Leverantör: Thermo Scientific
SB01264EA SB01264EE
MAYBSB01264EAEA 0 SEK
MAYBSB01264EA MAYBSB01264EE
2-Nitrobenzaldehyd
2-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Kokpunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 41…43 °C
Densitet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007132
CAS nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684