Provbehållare med skruvlock
Leverantör: KARTELL
1672 1673 1674 1675
KART1672EA 1925 SEK
KART1672 KART1673 KART1674 KART1675
Provbehållare med skruvlock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For sample collection, transport and storage.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904