Extraktionsinsatser för extraktion av fasta ämnen, glas
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05431201 05431202 05431203
LENZ05431201EA 625 SEK
LENZ05431201 LENZ05431202 LENZ05431203
Extraktionsinsatser för extraktion av fasta ämnen, glas
Utrustning för extraktion Extraktionshylsor
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass insert with bores for solids.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable