Torkdukar för renrum, sterila, Sterile TexTra™
Leverantör: Texwipe
TX3220 TX3220_U
115-0592EA 9575 SEK
115-0592 TEXWTX3220_U
Torkdukar för renrum, sterila, Sterile TexTra™
Torkdukar Torkdukar, renrum Steril
Sterile TexTra™ is a single-ply, double-knit, 100% continuousfilament polyester wipe that offers high-capacity sorption in a heavyweight, large surface area wipe. It is an economical alternative to two-ply polyester wipes and ideal for spill control as well as for cleaning pharmaceutical aseptic fill areas, biotechnology manufacturing facilities, and microbiological laboratories.
  • God motståndskraft mot nötning och överlägsen styrka
  • Stor torkduk och hög vätskekapacitet för enkel applicering och borttagning av stora mängder rengörings- och desinficeringslösningar
  • Låga nivåer av lösa synliga fibrer i enlighet med kraven för sterila miljöer av ISO-klass 5–6
Lämpliga för användning i miljöer av klass 100-, ISO 5 och klass 1000, ISO 6.
Förpackning: Dubbelförpackade i lösningsmedelssäkra påsar. En täckremsa skyddar de torkdukar som ligger kvar efter det att du öppnat påsen.