4-Bromoanisole 98%
Leverantör: Thermo Scientific
106631000
106635000
ACRO106631000EA
560
SEK
ACRO106631000
ACRO106635000
4-Bromoanisole 98%
4-Bromoanisole
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Kokpunkt: 223 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 9…10 °C Densitet: 1,49 g/cm³ Flampunkt: 94 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000097 CAS nummer: 104-92-7 EINECS: 203-252-1 Merck Index: 13,01412 |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |