Koniska centrifugrör, konisk botten, med kant
Leverantör: KARTELL
1387 1388
212-0208EA 43 SEK
212-0208 KART1388
Koniska centrifugrör, konisk botten, med kant
Rör Centrifugrör
PMP (TPX®), crystal clear.
  • Temperature resistance up to +170 °C
  • Autoclavable
  • High chemical resistance
  • Graduated
Conical bottom with rim.