1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 SEK
8.14964.0010 8.14964.0050
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
Kokpunkt: 153 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040834
CAS nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)