Sulfolan ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Tetrahydrotiofen-1,1-dioxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07993.0250 8.07993.1000
8.07993.0250EA 782 SEK
8.07993.0250 8.07993.1000
Sulfolan ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Sulfolan
Formel: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Kokpunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 26 °C
Densitet: 1,26 g/cm3 (30 °C)
Flampunkt: 177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005484
CAS nummer: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (30 °C)
Flash Point 177 °C
Refractive Index 1.484 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (30 °C)