2-Hydroxietylmetakrylat ≥97.0% stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
Stabilization:
med hydrokinon Monometyltetraklordifenylmetan eter
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00588.0250
8.00588.2500
8.00588.9025
8.00588.0250EA
375
SEK
8.00588.0250
8.00588.2500
8.00588.9025
2-Hydroxietylmetakrylat ≥97.0% stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxietylmetakrylat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Smältpunkt: –60 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002863 CAS nummer: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) miscible |
Melting Point | -60 °C |
Molar Mass | 130.14 g/mol |
Boiling Point | 250 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 101 °C |
Refractive Index | 1.4515 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.07 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester |
Hill Formula | C6H10O3 |
Chemical Formula | CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH |