Citronsyra 50%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Varning
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
4.80855.1000EA 2050 SEK
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
Citronsyra 50%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Citronsyra
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011669
CAS nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM