Bis(4-chlorophenyl)sulphone ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
A18938.22 A18938.36
A18938.22EA 735 SEK
A18938.22 A18938.36
Bis(4-chlorophenyl)sulphone ≥99%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Purity: 99% CAS No.: 80-07-9 Molecular Formula: C12H8Cl2O2S Formula Weight: 287.17 Flash Point: 233°(451°F) Melting Point: 147-150° Boiling Point: 249-251°/10mm Beilstein Reference: 2052955 MDL No.: MFCD00000619
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Kokpunkt: 249…251 °C (10 mmHg)
Smältpunkt: 147…150 °C
Flampunkt: 233 °C (451 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000619
CAS nummer: 80-07-9
EINECS: 201-247-9