IVF-skål för bioanalys, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
144444 179830
734-1175EA 5975 SEK
734-1175 734-2693
IVF-skål för bioanalys, Nunc™
Odlingsplattor Skålar för bioanalyser
PS, sterila, platt botten, med lock. Dessa fullt certifierade skålar är avsedda för användning vid in vitro-fertilisering (IVF).
  • Fullständig batchkontroll av alla komponenter i slutprodukten ger fullständig spårbarhet
  • Unik certifiering baserad på ett 1-cellstadium-toxicitetstest på musembryo, för bekräftelse av sterilitet (SAL 10⁶), icke-pyrogenicitet och att materialet klarar kraven enligt USP klass VI