Uppsugningsystem, bordsmodell, VACUSIP
Leverantör: Integra
159000 159010
181-0276EA 9850 SEK
181-0276 181-0275
Uppsugningsystem, bordsmodell, VACUSIP
Pumpar Vakuumsugsystem
In the laboratory small volumes of liquid need be disposed of on a daily basis. This includes the removal of excess liquids from reaction tubes, aspiration of supernatant after centrifugation steps, removal of washing solutions from microplates and much more. This is often accomplished by self-made systems consisting of a trap flask, a rudimentary aspiration tool and an external vacuum source.
  • Litet och kompakt, ryms på alla arbetsbänkar
  • Med batteriversionen av VACUSIP slipper man kabeltrassel i LAF-bänk och får ökad rörlighet
  • Den inbyggda pumpen är tystgående och stannar automatiskt när ett vakuum uppstått, vilket förhindrar att pumpen körs i onödan
  • Snabbyte av avfallsflaska tack vare skruvlock
  • Hydrofobt filter förhindrar att aerosoler och vätska tränger in i systemet
  • Systemet är underhållsfritt och kräver ingen ytterligare utrustning
  • För enkel dekontaminering kan alla delar som kommer i kontakt med vätska autoklaveras
VACUSIP ger en startklar lösning för att ta hand om de många olika typer av flytande avfall som genereras i ett laboratorium. Den har en pålitlig pump med låg bullernivå, som gör att den kan fungera fristående från en extern vakuumkälla. Batteriversionen av VACUSIP innehåller ett laddningsbart batteri för ännu större flexibilitet. En unik handkontroll ger noggrann reglering av aspirationsflödet och kan användas med en rad olika adaptrar.
0,5 L flaskan i glas kan snabbt bytas ut och samtliga komponenter som kommer i kontakt med vätskor kan autoklaveras. Om inaktiveringen av det flytande avfallet görs externt kan en engångsflaska användas.
Leveransinformation: Systemet levereras med 1 borosilikatflaska (500 ml) med GL 45-lock, 1 silikonhandkontroll (inkl. 1- och 8-kanals spetsar i rostfritt stål och 1-kanals adapter för engångsspetsar/GRIPTIPS), 1,2 m silikonslangar, 1 hydrofobt filter 0,45 µm och nätadapter.