Droppringar för laboratorieflaskor
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105600 07105601
LENZ07105600EA 600 SEK
LENZ07105600 LENZ07105601
Droppringar för laboratorieflaskor
Lock Lock, flaskor
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C