HyperSep™ Hypercarb™ SPE-kolonner
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
60106-304 60106-403 60106-402 60106-303 60106-302 60106-301 60106-404
549-0624EA 5675 SEK
549-0624 549-0626 549-0625 549-0623 549-0622 549-0621 549-0627
HyperSep™ Hypercarb™ SPE-kolonner
Kromatografikolonn
Platt, 100% poröst grafitiskt kol (PGC) med selektivitet för föreningar med liknande struktur och, för separation av föreningar med enkla lösningsmedel. Hydrofob reversed phase, normal fasabsorption, polär retention.
  • Ger total pH-stabilitet, retention och separation av högpolära prover
  • Hög reproducerbarhet batch-till-batch
  • Starka retentionsegenskaper möjliggör användning av mindre material även för koncentrerade extrakt
  • Lågt kolonnmottryck för automatiseringsvänlig användning