Reagensförpackning för Western blot, Amersham ECL™ Prime
Leverantör: Cytiva
Amersham ECL™ Prime är en mycket känslig detektionsreagens för Western blotting som kännetecknas av stabil signalemission och som möjliggör upprepade exponeringar och gör det enklare att behandla flera blottar i samma experimentella körning. Amersham ECL™ Prime ger ett detektionssystem som är känsligt, stabilt och ger exakta kvantitativa resultat för ett stort dynamiskt område av proteinnivåer och som har en snål förbrukning av dyra antikroppsreagenser. Den höga prestandan hos Amersham ECL™ Prime beror på att det finns en förstärkare i reagensen som ökar enzymomsättningen och därmed ökar både signalintensiteten och varaktigheten avsevärt. Ljussignalen förstärks ytterligare om man lägger till en katalysator.
- Den höga signalintensiteten och känsligheten gör att man kan använda rejält utspädda primära och sekundära antikroppar utan att känsligheten minskar
- Den stabila signalen medger flera exponeringar och gör reagensen lämpad för långa experimentella serier, vilket ger praktisk hanteringstid mellan experimentets slut och detekteringen
- Kompatibel med Rainbow™ molekylviktsmarkörer och Amersham ECL™ DualVue™ Western blot-markörer
- Optimerad för användning med Amersham Hybond™ P-membran (PVDF) och kompatibel med Amersham Hybond™-ECL™-membran (nitrocellulosa)
Leveransinformation: Inkluderar lösning A (luminollösning) och lösning B (peroxidlösning), tillräckligt för 1 000 cm² eller 3 000 cm² membran.