VWR®, Versatile Cap-, Versatile Barb- och kranteknik
Leverantör: VWR Collection
216-0644EA 1300 SEK
216-0644 216-0645 216-0646 216-0647 216-0648 216-0649 216-0683 216-0684 216-0685 216-0686 216-0687 216-0688 216-0689 216-0690 216-0691 216-0692 216-0693 216-0694 216-0695 216-0696 216-0697 216-0698 391-0349 391-0350 391-0351 391-0352 391-0353 391-0354 391-0355
VWR®, Versatile Cap-, Versatile Barb- och kranteknik
Flaskor Dunkar
VWR® har utökat VWR®-dunkens funktioner och fördelar med Versatile Cap, Versatile Barb och avancerad kranteknik. Dessa tre komponenter kan användas i VWR®-dunkens många olika applikationer. Den läckagesäkra lockinsatsen med utbytbar packning gör att användarna snabbt kan byta koppling på sina dukar för att matcha olika applikationer. Versatile Cap-locken är stapelbara och finns dels med diam. 83 mm (kompatibel med de flesta industridunkar), dels med en extra stor diameter 120 mm som endast passar 20- och 40-liters VWR®-dunkar med extra vid hals. För att man ska kunna se homogeniseringen av lösningar är stängda adapterinsatser med genomskinligt fönster tillgängliga. Alternativ för snabbanslutning ingår också bland Versatile Cap-teknikens funktioner. Bland annat finns det kombinationer av två, tre eller fyra snabbanslutningsportar. Om man vill använda bottenrör används Versatile Barb för att ersätta tappkranen, vilket möjliggör flexibel dränering, anslutning till en pump eller automatiserad utrustning, eller anslutning till en påfyllningstratt. En koppling för santitetsfäste är också tillgänglig så att dunken kan användas som en reservbehållare i ett större system.
  • Versatile Cap technology provides the flexibility of interchangeable top connectors
  • Versatile Cap is offered in industry standard size and also extra wide mouth version to fit extra wide mouth carboys
  • Quick release latches for easy port change
  • Available in a variety of configurations
  • Versatile Barb offers a convenient solution for bottom connections and are available in 5/8" and 3/4" hose barb sizes
  • Spigot controls two flow rates