VERAL-flaskor, klart eller brunt glas, utan skruvlock
Leverantör: RIXIUS
1-0401-0050-28 1-0400-0500-28 1-0400-1000-28 1-0400-0100-28 1-0400-0200-28 1-0400-0250-28 1-0400005028PP 1-0401-0250-28 1-0401-0060-28 1-0401-0150-28 1-0401-0100-28 1-0401-0500-28 1-0401-1000-28 1-0401003028AD 1-0400-0030-28 1-0401-0200-28
RIXI1-0401-0050-28EA 1550 SEK
RIXI1-0401-0050-28 215-2859 215-2860 215-2855 215-2857 215-2858 215-2854 215-2866 215-2862 215-2864 215-2863 215-2867 215-2868 215-3606 RIXI1-0400-0030-28 215-4420
VERAL-flaskor, klart eller brunt glas, utan skruvlock
Flaskor Flaskor, glas
Klarglas eller brunt glas, med gänga.
  • Goda kemiska och fysikaliska egenskaper
  • För användning i tillämpningar upp till måttliga temperaturer
  • Förslutningar beställs separat
Lätta förpackningsflaskor. Utmärkta för provtagning, förvaring och transport av vätskor. Brun färg ger skydd för ljuskänsliga material.