VWR®, Medieflaskor med lock
Leverantör: VWR Collection
391-0283EA 1850 SEK
391-0283 391-0284 391-0286 391-0299
VWR®, Medieflaskor med lock
Flaskor Cellodlingsflaskor
PS, PC eller PETG, med PP-skruvkork, sterila.
  • Sloped design improves bottle stability when placed on a work surface
  • Narrow bottle shoulder, combined with moulded finger grips, improves the ability to securely grip the bottle with gloved hands
  • Easy Grasp bottle cap facilitates uncapping, tightening and bottle stacking, as well as providing a convenient gripping surface while transporting
  • Polystyrene (PS) bottles are supplied with a white cap
  • Polycarbonate (PC) bottles are supplied with a blue cap
  • PETG bottles are supplied with a green cap
De runda Easy Grasp-medieflaskorna för engångsbruk i VWR® Collection har tagits fram för förvaring av sterila lösningar, som vävnadsodlingsmedier, serum och buffertar. De här flaskorna finns i tre typer av plast med låg extraherbarhet: polykarbonat som klarar upp till tre autoklaveringscykler och ger en god beständighet mot alkohol, polystyren för vattenhaltiga cellodlingslösningar för allmänna ändamål och PETG för allmän förvaring av laboratorielösningar.
Tillverkade av klass VI-material på en ISO 13485-anläggning.