4-Bromobenzaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04146.0010
8.04146.0100
8.04146.0010EA
915
SEK
8.04146.0010
8.04146.0100
4-Bromobenzaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅BrO Kokpunkt: 244 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 54…56 °C Densitet: 1,849 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003377 CAS nummer: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 55 - 58 °C |
Molar Mass | 185.02 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Boiling Point | 123 - 125 °C (31 hPa) |
Flash Point | 108 °C |
Density | 1.85 g/cm3 |