4-Bromobenzaldehyde
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
SB01132EA SB01132EE
MAYBSB01132EAEA 0 SEK
MAYBSB01132EA MAYBSB01132EE
4-Bromobenzaldehyde
4-Bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO
Kokpunkt: 244 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 54…56 °C
Densitet: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003377
CAS nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0