9,10-Diphenylanthracene för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 639 SEK
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphenylanthracene för syntes, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Formel: C₂₆H₁₈
Kokpunkt: 485 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 245 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001253
CAS nummer: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol