HyperSep™ Retain™-AX SPE-kolonner
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
60107-404 60107-403 60107-401 60107-405 60107-406 60107-407 60107-408 60107-411 60107-412 60107-414 60107-415 60107-417 60107-419
549-0655EA 4200 SEK
549-0655 549-0654 549-0652 549-0656 549-0657 549-0658 549-0659 549-0660 549-0661 549-0662 549-0663 549-0886 549-0667
HyperSep™ Retain™-AX SPE-kolonner
Kromatografikolonn
HyperSep™ Retain ™-AX polymeriska SPE-material är ett poröst polystyren-DVB-material (divinylbensen) med hög renhetsgrad som behandlats med kvartenära aminogrupper för att ge en balanserad retention av basiska och icke-polära analyter. HyperSep™ Retain™-AX är idealiskt för retention av THC och dess metaboliter.
  • Högt och konsekvent "recovery"
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • pH-stabilt från 0 till 14
HyperSep™ Retain™-AX ger reproducerbar och tillförlitlig provberedning med utmärkt reproducerbarhet batch-till-batch. Problem som t.ex. ojämnt utbyte p.g.a att absorbenten torkar, elimineras vid användning av HyperSep™ Retain™-AX. Ger snabb, reproducerbar provberedning och metodutveckling.