Inloppsfilter för lösningsmedel/mobilfaser, Upchurch Scientific®
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-225 A-225A A-200 A-201 A-220 A-221 A-222 A-223 A-226A A-227A A-230A A-231A A-242 A-243 A-302 A-302A A-309 A-310 A-311 A-311A
554-3016EA 1250 SEK
554-3016 554-1777 554-5759 554-5760 554-5761 554-5762 554-5763 554-5764 554-5765 554-5766 554-3017 554-5768 554-5769 554-5770 554-1778 554-1779 554-5771 554-1780 554-5772 554-5773
Inloppsfilter för lösningsmedel/mobilfaser, Upchurch Scientific®
Filter Vätskefilter
Dessa filter med skaft är 100% 316 rostfritt stål. Filtren med gängade kopplingar har gängade Kel-F®-lock (PCTFE).
  • Engångs
  • Lätta att byta utan verktyg
  • Maxflöde 40 ml/min (A-302, A-302A och A-310) och 100 ml/min (A-255, A-225A och A-230A)