Kopplingar i rostfritt stål, Upchurch Scientific®
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 1900 SEK
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Kopplingar i rostfritt stål, Upchurch Scientific®
Beslag och kopplingar
Note: Do not use metal fittings in plastic ports, as this can damage the port.
  • För konformade öppningar
  • För upptill 1380 bar (20 000 psi)