2-metyl-2-buten mixture of isomers för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
8.14874.1000EA 2080 SEK
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
2-metyl-2-buten mixture of isomers för syntes, Sigma-Aldrich®
2-metyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Kokpunkt: 39
Smältpunkt: –124 °C
Densitet: 0.6623 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –45 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009276
CAS nummer: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
UN: 3295
ADR: 3 I
Merck Index: 12,00649
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)