2-Methyl-1-pentene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
M0245-25ML M0245-500ML M0245-100ML
TCIAM0245-25MLEA 1475 SEK
TCIAM0245-25ML TCIAM0245-500ML TCIAM0245-100ML
2-Methyl-1-pentene ≥98.0%
2-Methyl-1-pentene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokpunkt: 61°C
Smältpunkt: -136°C
Densitet: 0,7083 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: -28°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009405
CAS nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46d04901ea2c15711fe7830416987d9c4e6a4977&vid=985255819d04ed3f35b63022b25ca08452fd8ee1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %