1-Hexen för syntes
Leverantör: Merck
|
Fara
|
8.20639.0005
8.20639.0250
8.20639.1000
8.20639.9135
8.20639.0005EA
290
SEK
8.20639.0005
8.20639.0250
8.20639.1000
8.20639.9135
1-Hexen för syntes
1-Hexene
Formel:
C₆H₁₂ Kokpunkt: 63 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –140 °C Densitet: 0,675 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –26 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009505 CAS nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |